Få mere at vide
2-Amino-2'-klor-5-nitrobenzophenon, 98%
Artikelnummer. 15432759
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432759 25 g 25g
15422759 5 g 5g
15442759 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432759 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66440.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
CAS: 2011-66-7 | C13H9ClN2O3 | 276,68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2011-66-7
Molekylær formel C13H9ClN2O3
Molekylvægt (g/mol) 276.68
MDL nummer MFCD00792453
InChI nøgle GRDGBWVSVMLKBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone, 2-amino-5-nitrophenyl 2-chlorophenyl methanone, 2-amino-5-nitro-2'-chlorobenzophenone, 2-amino-2'-chloro-5-nitro benzophenone, 2-2-chlorobenzoyl-4-nitroaniline, methanone, 2-amino-5-nitrophenyl 2-chlorophenyl, 2-amino-5-nitrophenyl-2-chlorophenyl methanone, 2-amino-5-nitro-phenyl-2-chloro-phenyl-methanone, 2-amino-5-nitro-2'-chloro benzophenone, pubchem3255
PubChem CID 74830
IUPAC navn (2-amino-5-nitrophenyl)-(2-chlorphenyl)methanon
SMIL NC1=CC=C(C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1Cl)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone
Smeltepunkt 119 °C til 123 °C
Farve Gul
Mængde 25 g
Beilstein 2814216
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 276.68
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver