Få mere at vide
2-Amino-2', 5-dichlorbenzophenon, TRC
Artikelnummer. 17942315
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
17942315 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 17942315 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6046302.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone
CAS 2958-36-3
Molekylær formel C13 H9 Cl2 N O
Mængde 2.5 g
Synonym (2-Amino-5-chlorophenyl)(2-chlorophenyl)methanone, Lorazepam Imp. A (EP), 2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone
InChI formel InChI=1S/C13H9Cl2NO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2
SMIL Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
IUPAC navn (2-amino-5-chlorofhenyl)-(2-chlorophenyl)metanon
Molekylvægt (g/mol) 266.12
Formel vægt 265.0061