Få mere at vide
2-Amino-2', 5-dichlorbenzofhenon, 98%
Beskrivelse
2-Amino-2',5-dichlorbenzophenon bruges til at fremstille lorazepam, et lægemiddel fra benzodiazepingruppen, der især bruges til at behandle angst.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Amino-2′ ,5-dichlorbenzophenon bruges til at producere lorazepam, et lægemiddel fra benzodiazepingruppen, der især bruges til at behandle angst.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone |
| Smeltepunkt | 87 °C til 89 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 652774 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 266.13 |
| Procent renhed | 99% |