Få mere at vide
2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone, 98%
Artikelnummer. 11404267
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
Artikelnummer. 11404267
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20360.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2958-36-3 | C13H9Cl2NO | 266.121 g/mol
2-Amino-2',5-dichlorbenzophenon bruges til at fremstille lorazepam, et lægemiddel fra benzodiazepingruppen, der især bruges til at behandle angst.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Amino-2′ ,5-dichlorbenzophenon bruges til at producere lorazepam, et lægemiddel fra benzodiazepingruppen, der især bruges til at behandle angst.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2958-36-3
Molekylær formel C13H9Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 266.121
MDL nummer MFCD00007840
InChI nøgle KWZYIAJRFJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2',5-dichlorobenzophenone, 2-amino-5-chlorophenyl 2-chlorophenyl methanone, 4-chloro-2-2-chlorobenzoyl aniline, methanone, 2-amino-5-chlorophenyl 2-chlorophenyl, unii-g806veo3ke, 2-amino-5-chloro-2'-chlorobenzophenone, 2-amino-5-chlorophenyl-2-chlorophenyl methanone, g806veo3ke, benzophenone, 2-amino-2',5-dichloro, 2-amino-5,2'-dichlorobenzophenone
PubChem CID 18069
IUPAC navn (2-amino-5-chlorphenyl)-(2-chlorphenyl)methanon
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C2=C(C=CC(=C2)Cl)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone
Smeltepunkt 87°C to 89°C
Lugt Odorless
Mængde 10 g
Beilstein 652774
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 266.13
Procent renhed 99%