Få mere at vide
(2-Amino-1H-benzimidazol-6-yl)(4-fluorophenyl)-methanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminoflubendazole |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10FN3O/c15-10-4-1-8(2-5-10)13(19)9-3-6-11-12(7-9)18-14(16)17-11/h1-7H,(H3,16,17,18) |
| Formel vægt | 255.0808 |