Få mere at vide
2-Amino-1-(4-nitrophenyl)ethan-1-one hydrochloride hydrate, 97%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-1-(4-nitrophenyl)ethan-1-one hydrochloride hydrate |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Lineær formel | HCl·H2O |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 234.64 |
| Procent renhed | 97% |