Få mere at vide
2-allyl-3-hydroxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10558283
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10558283 1 g 1g
10362333 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10558283 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09979DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 79950-42-8
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.19
MDL nummer MFCD00100646
InChI nøgle QVHRAGBOMUXWRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-allyl-3-hydroxybenzaldehyde, 3-hydroxy-2-prop-2-en-1-yl benzaldehyde, 2-allyl-3hydroxybenzaldehyde, 2-allyl-3-hydroxy-benzaldehyde, 3-hydroxy-2-allyl benzaldehyde, 3-oxidanyl-2-prop-2-enyl-benzaldehyde, 3-hydroxy-2-prop-2-en-1-ylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-hydroxy-2-2-propenyl, benzaldehyde,3-hydroxy-2-2-propen-1-yl, 2-allyl-3-hydroxybenzaldehyde, containing 200ppm mehq
PubChem CID 2775156
IUPAC navn 3-hydroxy-2-prop-2-enylbenzaldehyd
SMIL OC1=CC=CC(C=O)=C1CC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Allyl-3-hydroxybenzaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 162.19
Procent renhed 97%