Få mere at vide
2-Adamantanol, 98%
Artikelnummer. 11423464
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423464 5 g 5g
11433464 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423464 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10697.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 700-57-2 | C10H16O | 152.237 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 700-57-2
Molekylær formel C10H16O
Molekylvægt (g/mol) 152.237
MDL nummer MFCD00074744
InChI nøgle FOWDOWQYRZXQDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-adamantanol, 2-hydroxyadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-ol, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-2-ol, 1r,3r,5r,7r-adamantan-2-ol, 1-adamantanol;, 2alpha-adamantanol, pubchem8753
PubChem CID 64149
IUPAC navn adamantan-2-ol
SMIL C1C2CC3CC1CC(C2)C3O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Adamantanol
Smeltepunkt 299°C to 303°C (sealed tube)
Mængde 5 g
Beilstein 1903957
Formel vægt 152.24
Procent renhed 98%