Få mere at vide
2-Acetylthiophen, 99%
Artikelnummer. 11464364
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464364 2500 g 2500g
11444364 100 g 100g
11454364 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11464364 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13062.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Add to basket
CAS: 88-15-3 | C6H6OS | 126,173 g/mol
2-Acetylthiophene bruges som mellemprodukt i fremstillingen af lægemidler som Tiamonium Iodide, Suprofan, Stepronin, Tenonitrozol, Namirotene osv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Acetylthiophene bruges som et mellemprodukt i fremstillingen af lægemidler som
Tiamonium Iodide, Suprofan, Stepronin, Tenonitrozol, Namirotene, etc.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger Den
er følsom over for lys. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 88-15-3
Molekylær formel C6H6OS
Molekylvægt (g/mol) 126.173
MDL nummer MFCD00005442
InChI nøgle WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylthiophene, 1-2-thienyl ethanone, 1-thiophen-2-yl-ethanone, methyl 2-thienyl ketone, 2-acetothienone, 2-acetothiophene, ethanone, 1-2-thienyl, 2-acetyl thiophene, ketone, methyl 2-thienyl, 2-thienyl methyl ketone
PubChem CID 6920
IUPAC navn 1-thiophen-2-ylethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CS1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylthiophene
Smeltepunkt 10 °C til 12 °C
Tæthed 1.168
Kogepunkt 213 °C til 214 °C
Flammepunkt 91 °C (195 °F)
Lugt Let sødt
Brydningsindeks 1.566
Mængde 2500 g
FN nummer UN2810
Beilstein 107910
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 126.18
Procent renhed 99%