Få mere at vide
2-Acetylthiophene, 99%
Beskrivelse
2-Acetylthiophene bruges som mellemprodukt i fremstillingen af lægemidler som Tiamonium Iodide, Suprofan, Stepronin, Tenonitrozol, Namirotene osv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tiamonium Iodide, Suprofan, Stepronin, Tenonitrozol, Namirotene, etc.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger Den
er følsom over for lys. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetylthiophene |
| Smeltepunkt | 10°C to 12°C |
| Tæthed | 1.168 |
| Kogepunkt | 213°C to 214°C |
| Flammepunkt | 91°C (195°F) |
| Lugt | Slightly Sweetish |
| Brydningsindeks | 1.566 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2810 |
| Beilstein | 107910 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Acetylthiophene
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P330-Skyl munden.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-(2-thienyl)-ethanone