Få mere at vide
2-Acetylthiophen, 98%
Artikelnummer. 10667893 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10667893 500 g Glasflaske 500g
10467280 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10667893 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102725000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 88-15-3 | C6H6OS | 126,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-15-3
Molekylær formel C6H6OS
Molekylvægt (g/mol) 126.17
MDL nummer MFCD00005442
InChI nøgle WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylthiophene, 1-2-thienyl ethanone, 1-thiophen-2-yl-ethanone, methyl 2-thienyl ketone, 2-acetothienone, 2-acetothiophene, ethanone, 1-2-thienyl, 2-acetyl thiophene, ketone, methyl 2-thienyl, 2-thienyl methyl ketone
PubChem CID 6920
IUPAC navn 1-thiophen-2-ylethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylthiophene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 10 °C til 11 °C
Farve Brun til gul
Tæthed 1.1600g/mL
Kogepunkt 214 °C
Flammepunkt 91 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C4H3S)COCH3
Brydningsindeks 1,5640 til 1,566
Mængde 500 g
Beilstein 17, 287
Specifik vægtfylde 1.16
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 14 g/L (30 °C). Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, benzen, kloroform, benzen
Formel vægt 126.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske