Få mere at vide
2-Acetylthiophene, 98%
Artikelnummer. 10467280 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10467280 100 g Glasflaske 100g
10667893 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10467280 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102721000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 88-15-3 | C6H6OS | 126.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-15-3
Molekylær formel C6H6OS
Molekylvægt (g/mol) 126.17
MDL nummer MFCD00005442
InChI nøgle WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylthiophene, 1-2-thienyl ethanone, 1-thiophen-2-yl-ethanone, methyl 2-thienyl ketone, 2-acetothienone, 2-acetothiophene, ethanone, 1-2-thienyl, 2-acetyl thiophene, ketone, methyl 2-thienyl, 2-thienyl methyl ketone
PubChem CID 6920
IUPAC navn 1-thiophen-2-ylethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylthiophene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 10°C to 11°C
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.1600g/mL
Kogepunkt 214°C
Flammepunkt 91°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C4H3S)COCH3
Brydningsindeks 1.5640 to 1.566
Mængde 100 g
Beilstein 17, 287
Specifik vægtfylde 1.16
Opløselighedsinformation Solubility in water: 14g/L (30°C). Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,chloroform,benzene
Formel vægt 126.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske