Få mere at vide
2-acetylthiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081335
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11403624
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11266.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 24295-03-2 | C5H5NOS | 127.161 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24295-03-2
Molekylær formel C5H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 127.161
MDL nummer MFCD00005324
InChI nøgle MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylthiazole, 1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-2-thiazolyl, 1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-acetyl thiazole, 1-2-thiazolyl ethanone, ketone, methyl 2-thiazolyl, 2-acetylthiazol, 2-acetyl-1,3-thiazole, 1-thiazol-2-yl-ethanone
PubChem CID 520108
IUPAC navn 1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=NC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylthiazole
Tæthed 1.227
Kogepunkt 89°C to 91°C (12 mmHg)
Flammepunkt 78°C (172°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.548
Mængde 1 g
Beilstein 109803
Formel vægt 127.17
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Acetylthiazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2-Acetylthiazole