Få mere at vide
2-Acetylthiazol, 99%
Artikelnummer. 11403624
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403624 1 g 1g
11413624 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11403624 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11266.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24295-03-2 | C5H5NOS | 127,161 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24295-03-2
Molekylær formel C5H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 127.161
MDL nummer MFCD00005324
InChI nøgle MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylthiazole, 1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-2-thiazolyl, 1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-acetyl thiazole, 1-2-thiazolyl ethanone, ketone, methyl 2-thiazolyl, 2-acetylthiazol, 2-acetyl-1,3-thiazole, 1-thiazol-2-yl-ethanone
PubChem CID 520108
IUPAC navn 1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=NC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylthiazole
Tæthed 1.227
Kogepunkt 89°C to 91°C (12 mmHg)
Flammepunkt 78°C (172°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.548
Mængde 1 g
Beilstein 109803
Formel vægt 127.17
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Acetylthiazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Acetylthiazole