Få mere at vide
2-Acetylthiazole, 99%
Artikelnummer. 10720951 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10720951 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10720951 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 265410050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 24295-03-2 | C5H5NOS | 127.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylthiazole
CAS 24295-03-2
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve White to Yellow
Tæthed 1.2200g/mL
Kogepunkt 74.0°C (11.0 mmHg)
Flammepunkt 78°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C5H5NOS
Brydningsindeks 1.5470 to 1.5490
MDL nummer MFCD00005324
Mængde 5 g
Beilstein 27, 2617
Specifik vægtfylde 1.22
Synonym 2-acetylthiazole, 1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-2-thiazolyl, 1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-acetyl thiazole, 1-2-thiazolyl ethanone, ketone, methyl 2-thiazolyl, 2-acetylthiazol, 2-acetyl-1,3-thiazole, 1-thiazol-2-yl-ethanone
InChI nøgle MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)C1=NC=CS1
IUPAC navn 1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone
Molekylvægt (g/mol) 127.17
PubChem CID 520108
Formel vægt 127.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystals or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Acetylthiazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /