Få mere at vide
2-acetylquinoxalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352609
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11352609 1 g 1g
15403527 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352609 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26680.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 25594-62-1 | C10H8N2O | 172.187 g/mol
2-Acetylquinoxalin bruges som farvestoffer, lægemidler og antibiotika såsom olaquindox, carbadox, echinomycin, levomycin og actinoleutin. Det bruges også til at fremstille amilorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Acetylquinoxalin bruges som farvestoffer, lægemidler og antibiotika såsom olaquindox, carbadox, echinomycin, levomycin og actinoleutin. Det bruges også til at fremstille amilorid.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25594-62-1
Molekylær formel C10H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 172.187
MDL nummer MFCD07808559
InChI nøgle SWGILLQQUULMJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylquinoxaline, 1-quinoxalin-2-yl ethanone, ethanone, 1-2-quinoxalinyl, acmc-1cknl, 1-quinoxalin-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 11105814
IUPAC navn 1-quinoxalin-2-ylethanon
SMIL CC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylquinoxaline
Smeltepunkt 76 °C til 79 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 172.19
Procent renhed 97%