Få mere at vide
2-acetylpyrrol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10063210 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10063210 5 g Glasflaske 5g
10311614 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10063210 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 252490050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1072-83-9 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1072-83-9
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.13
MDL nummer MFCD00005220
InChI nøgle IGJQUJNPMOYEJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylpyrrole, 1-1h-pyrrol-2-yl ethanone, 1-1h-pyrrol-2-yl ethan-1-one, 2-acetyl pyrrole, 2-pyrrolylethanone, 2-acetyl-1h-pyrrole, methyl pyrrol-2-yl ketone, ethanone, 1-1h-pyrrol-2-yl, 2-pyrrolyl methyl ketone, ketone, methyl pyrrol-2-yl
PubChem CID 14079
ChEBI CHEBI:59981
IUPAC navn 1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylpyrrole
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 88°C to 91°C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 220°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 21, 271
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,soluble in ethanol and ether (20°C),soluble in alcohol and propylene glycol
Formel vægt 109.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Acetylpyrrole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.