Få mere at vide
2-acetylpyrrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402018
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402018 5 g 5g
11492008 1 g 1g
11412018 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11402018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14593.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1072-83-9 | C6H7NO | 109.128 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1072-83-9
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.128
MDL nummer MFCD00005220
InChI nøgle IGJQUJNPMOYEJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylpyrrole, 1-1h-pyrrol-2-yl ethanone, 1-1h-pyrrol-2-yl ethan-1-one, 2-acetyl pyrrole, 2-pyrrolylethanone, 2-acetyl-1h-pyrrole, methyl pyrrol-2-yl ketone, ethanone, 1-1h-pyrrol-2-yl, 2-pyrrolyl methyl ketone, ketone, methyl pyrrol-2-yl
PubChem CID 14079
ChEBI CHEBI:59981
IUPAC navn 1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylpyrrole
Smeltepunkt 88°C to 92°C
Kogepunkt 220°C
Lugt Characteristic
Mængde 5 g
Beilstein 1882
Formel vægt 109.13
Procent renhed 98%