Få mere at vide
2-Acetylpyridin, 98%
Artikelnummer. 11966281 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11966281 500 g Glasflaske 500g
10408630 25 g Glasflaske 25g
10346260 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11966281 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102685000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 1122-62-9 | C7H7NO | 121,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1122-62-9
Molekylær formel C7H7NO
Molekylvægt (g/mol) 121.14
InChI nøgle AJKVQEKCUACUMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylpyridine, 1-pyridin-2-yl ethanone, methyl 2-pyridyl ketone, 2-acetopyridine, 2-pyridyl methyl ketone, acetylpyridine, ethanone, 1-2-pyridinyl, ketone, methyl 2-pyridyl, 1-pyridin-2-yl ethan-1-one, 1-2-pyridinyl ethanone
PubChem CID 14286
IUPAC navn 1-pyridin-2-ylethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylpyridine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 8,0 °C til 10,0 °C
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 1.0800g/mL
Kogepunkt 188,0 °C til 189,0 °C
Flammepunkt 76 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C5H4NCOCH3
Brydningsindeks 1,5200 til 1,5220
Mængde 500 g
Specifik vægtfylde 1.08
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 200 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med ethanol
Formel vægt 121.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Acetylpyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.