Få mere at vide
2-Acetylpyridin, 98%
Artikelnummer. 11490583
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490583 25 g 25g
11400593 100 g 100g
11410593 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490583 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12688.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.68 DKK
    319.65 DKK / 25g
    Spare 72.03 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1122-62-9 | C7H7NO | 121,139 g/mol
2-Acetylpyridin brugt som smagsstof. Det bruges også i applikationen til fødevaretilsætningsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Acetylpyridin anvendes som smagsstof. Det bruges også i applikationen til fødevaretilsætningsstoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand (18,2 g/100g @ 25C). Opløseligt i og acetat. Lidt opløseligt i carbontetrachlorid.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1122-62-9
Molekylær formel C7H7NO
Molekylvægt (g/mol) 121.139
MDL nummer MFCD00006303
InChI nøgle AJKVQEKCUACUMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylpyridine, 1-pyridin-2-yl ethanone, methyl 2-pyridyl ketone, 2-acetopyridine, 2-pyridyl methyl ketone, acetylpyridine, ethanone, 1-2-pyridinyl, ketone, methyl 2-pyridyl, 1-pyridin-2-yl ethan-1-one, 1-2-pyridinyl ethanone
PubChem CID 14286
IUPAC navn 1-pyridin-2-ylethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylpyridine
Smeltepunkt 8 °C til 10 °C
Tæthed 1.082
Kogepunkt 189 °C til 190 °C
Flammepunkt 76 °C (169 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.522
Mængde 25 g
Beilstein 107759
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (18,2g/100g @ 25C). Opløselig i og acetat. Let opløselig i carbontetrachlorid.
Formel vægt 121.14
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Acetylpyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Acetylpyridine