Få mere at vide
2-Acetylpyrazin, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetylpyrazine |
| Smeltepunkt | 75 °C til 78 °C |
| Kogepunkt | 78 °C til 79 °C (8 mmHg) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 109630 |
| Formel vægt | 122.13 |
| Procent renhed | 99% |