Få mere at vide
2-Acetylpyrazine, 99%
Artikelnummer. 11488446
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488446 1 g 1g
11498446 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11488446 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15917.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22047-25-2 | C6H6N2O | 122.127 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22047-25-2
Molekylær formel C6H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 122.127
MDL nummer MFCD00006134
InChI nøgle DBZAKQWXICEWNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetylpyrazine, 2-acetylpyrazine, ethanone, 1-pyrazinyl, 1-pyrazin-2-yl ethan-1-one, methyl pyrazinyl ketone, 2-acetyl pyrazine, ketone, methyl pyrazinyl, 1-pyrazinylethanone, 1-pyrazin-2-yl-ethanone, 1-pyrazin-2-yl ethanone
PubChem CID 30914
IUPAC navn 1-pyrazin-2-ylethanon
SMIL CC(=O)C1=NC=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylpyrazine
Smeltepunkt 75°C to 78°C
Kogepunkt 78°C to 79°C (8 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 109630
Formel vægt 122.13
Procent renhed 99%