Få mere at vide
2-Acetylphenylboronsyre, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10780575 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10780575 25 g 25g
10487582 1 g 1g
10405135 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10780575 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 358820250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 308103-40-4 | C8H9BO3 | 163.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 308103-40-4
Molekylær formel C8H9BO3
Molekylvægt (g/mol) 163.97
MDL nummer MFCD01321263
InChI nøgle ZKAOVABYLXQUTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylphenyl boronic acid, boronic acid, 2-acetylphenyl, 2'-boronoacetophenone, 1-2-boronophenyl ethan-1-one, 2-acetylbenzeneboronic acid, 2-acetylbenzenboronicacid, 1-2-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, 2-acetylphenylboronicacid, pubchem5373, acmc-1agh6
PubChem CID 2734309
IUPAC navn (2-acetylphenyl)borsyre
SMIL CC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylphenylboronic acid
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 170.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 163.97
Procent renhed 96%
Fysisk form Chunks and/or Powder