Få mere at vide
2-(acetyloxy)-3-methylbenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10712693
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10712693 1 g 1g
10269924 5 g 5g
10633223 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10712693 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01734DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 4386-39-4
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00085683
InChI nøgle XRBMKGUDDJPAMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyloxy-3-methylbenzoic acid, 2-acetoxy-3-methylbenzoic acid, 2-acetoxy-m-toluic acid, unii-2g83e641hz, 2-acetoxy-3-methyl-benzoic acid, 3-methylacetylsalicylic acid, benzoic acid,2-acetyloxy-3-methyl, 3-methyl-2-acetoxybenzoic acid, cresopirine, cresopyrine
PubChem CID 78094
IUPAC navn 2-acetyloxy-3-methylbenzoesyre
SMIL CC(=O)OC1=C(C)C=CC=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Acetyloxy)-3-methylbenzoic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 194.19
Procent renhed 97%