Få mere at vide
2-Acetylnaphthalen, 99%
Beskrivelse
2-Acetylnaphthalen bruges som smagsstof i fødevarer. Det tjener som et mellemprodukt i fremstillingen af piperidinylpyrazoler som potente DNA-gyrasehæmmere. Desuden bruges det i luftplejeprodukter, rengørings- og møbleringsplejeprodukter. Ud over dette bruges det i syntesen af aromatisk enon og dienon-analoger af curcumin som angiogenese-hæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Acetylnaphthalen anvendes som smagsstof i fødevarer. Det tjener som et mellemprodukt i fremstillingen af piperidinylpyrazoler som potente DNA-gyrasehæmmere. Desuden bruges det i luftplejeprodukter, rengørings- og møbleringsplejeprodukter. Ud over dette bruges det i syntesen af aromatisk enon og dienon-analoger af curcumin som angiogenese-hæmmere.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, acetone og ether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetylnaphthalene |
| Smeltepunkt | 52 °C til 56 °C |
| Kogepunkt | 300 °C til 301 °C |
| Flammepunkt | 168 °C (334 °F) |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 774965 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol, acetone og ether. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 170.21 |
| Procent renhed | 99% |