Få mere at vide
2-Acetylnaphthalen, 99%
Artikelnummer. 11442527
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11442527 250 g 250g
11432527 50 g 50g
11484040 100 g 100g
11422527 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11442527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14793.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 93-08-3 | C12H10O | 170,211 g/mol
2-Acetylnaphthalen bruges som smagsstof i fødevarer. Det tjener som et mellemprodukt i fremstillingen af piperidinylpyrazoler som potente DNA-gyrasehæmmere. Desuden bruges det i luftplejeprodukter, rengørings- og møbleringsplejeprodukter. Ud over dette bruges det i syntesen af aromatisk enon og dienon-analoger af curcumin som angiogenese-hæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Acetylnaphthalen anvendes som smagsstof i fødevarer. Det tjener som et mellemprodukt i fremstillingen af piperidinylpyrazoler som potente DNA-gyrasehæmmere. Desuden bruges det i luftplejeprodukter, rengørings- og møbleringsplejeprodukter. Ud over dette bruges det i syntesen af aromatisk enon og dienon-analoger af curcumin som angiogenese-hæmmere.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, acetone og ether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-08-3
Molekylær formel C12H10O
Molekylvægt (g/mol) 170.211
MDL nummer MFCD00004108
InChI nøgle XSAYZAUNJMRRIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylnaphthalene, 2-acetonaphthone, 2'-acetonaphthone, methyl 2-naphthyl ketone, acetonaphthone, 1-naphthalen-2-yl ethanone, 1-2-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-naphthalenyl, oranger cyrstals, 2-naphthyl methyl ketone
PubChem CID 7122
ChEBI CHEBI:52364
IUPAC navn 1-naphthalen-2-ylethanon
SMIL CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylnaphthalene
Smeltepunkt 52 °C til 56 °C
Kogepunkt 300 °C til 301 °C
Flammepunkt 168 °C (334 °F)
Mængde 250 g
FN nummer UN3077
Beilstein 774965
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, acetone og ether. Uopløselig i vand.
Formel vægt 170.21
Procent renhed 99%