Få mere at vide
2-Acetylfuran, TRC
Artikelnummer. 30134869
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134869 1 g
18062530 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134869 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1762001G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1192-62-7
Molekylær formel C6 H6 O2
Molekylvægt (g/mol) 110.11
Synonym Ketone, 2-furyl methyl (8CI), 1-(2-Furanyl)ethanone, 1-(2-Furyl)ethanone, 2-Acetylfuran, 2-Furyl methyl ketone, 2-Furylethanone, Methyl 2-furyl ketone, NSC 4665, NSC 49133, α-Acetylfuran
IUPAC navn 1-(furan-2-yl)ethanone
SMIL CC(=O)c1occc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylfuran
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H6O2/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
Formel vægt 110.0368