Få mere at vide
2-acetylfuran, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10796121 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10796121 100 g Glasflaske 100g
10192410 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10796121 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102551000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1192-62-7 | C6H6O2 | 110.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1192-62-7
Molekylær formel C6H6O2
Molekylvægt (g/mol) 110.11
MDL nummer MFCD00003242
InChI nøgle IEMMBWWQXVXBEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylfuran, acetylfuran, 1-furan-2-yl ethanone, 2-furyl methyl ketone, methyl 2-furyl ketone, 1-2-furyl ethanone, 2-furylethanone, 2-acetyl furan, ketone, 2-furyl methyl, ethanone, 1-2-furanyl
PubChem CID 14505
ChEBI CHEBI:59983
IUPAC navn 1-(furan-2-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylfuran
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 29.0°C to 30.0°C
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.0980g/mL
Kogepunkt 67.0°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 71°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 0.2% max. 2,5-Diacetyl furan (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5060 to 1.5080
Mængde 100 g
Beilstein 17, 286
Specifik vægtfylde 1.098
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formel vægt 110.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid