Få mere at vide
2-Acetylbenzoic acid, 99%
Artikelnummer. p-3777136 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10122320
Brand: Thermo Scientific Acros 102470050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 577-56-0 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 577-56-0
Molekylær formel C9H8O3
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00002475
InChI nøgle QDAWXRKTSATEOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-acetylbenzoic acid, benzoic acid, 2-acetyl, 2-acetylbenzoicacid, acetophenone-2-carboxylic acid, 2-acetyl-benzoic acid, benzoic acid, acetyl, 3-hydroxy-3-methylphthalide, 2'-acetophenonecarboxylic acid, acetophenone-2'-carboxylic acid, methyl phenyl ketone-o-carboxylic acid
PubChem CID 68474
IUPAC navn 2-acetylbenzoesyre
SMIL CC(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylbenzoic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 115°C to 118°C
Farve Gul til Orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COC6H4COOH
Mængde 5 g
Beilstein 10, 690
Formel vægt 164.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Acetylbenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.