Få mere at vide
2-acetylbenzoesyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489542
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489542 10 g 10g
11499542 50 g 50g
11409552 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489542 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10216.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 577-56-0 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
2-Acetylbenzoesyre bruges som en komponent i hårfarver. Det bruges som mellemprodukt til medicinal-, kosmetik-, agrokemiske og fødevareindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Acetylbenzoesyre bruges som en komponent i hårfarver. Det bruges som mellemprodukt til medicinal-, kosmetik-, agrokemiske og fødevareindustrien.
Opløselighed
Opløselig i dichlormethan og ethylacetat. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved -20 °C. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 577-56-0
Molekylær formel C9H8O3
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00002475
InChI nøgle QDAWXRKTSATEOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-acetylbenzoic acid, benzoic acid, 2-acetyl, 2-acetylbenzoicacid, acetophenone-2-carboxylic acid, 2-acetyl-benzoic acid, benzoic acid, acetyl, 3-hydroxy-3-methylphthalide, 2'-acetophenonecarboxylic acid, acetophenone-2'-carboxylic acid, methyl phenyl ketone-o-carboxylic acid
PubChem CID 68474
IUPAC navn 2-acetylbenzoesyre
SMIL CC(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylbenzoic acid
Smeltepunkt 115°C to 118°C
Lugt Odorless
Mængde 10 g
Beilstein 1210557
Opløselighedsinformation Soluble in Dichloromethane and Ethyl Acetate. Slightly soluble in water.
Formel vægt 164.16
Procent renhed ≥98%