Få mere at vide
2-Acetylbenzo[b]furan, 99%
Beskrivelse
2-Acetylbenzo[b]furan anvendes som et fint kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Acetylbenzo[b]furan anvendes som et fint kemisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetylbenzo[b]furan |
| Smeltepunkt | 70 °C til 72 °C |
| Kogepunkt | 110 °C til 113 °C (3 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 117910 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| IUPAC navn | 1-(1-benzofuran-2-yl)ethanon |
| Formel vægt | 160.17 |
| Procent renhed | 99% |