Få mere at vide
2-Acetylbenzo[b]furan, 99%
Artikelnummer. 11323237
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323237 5 g 5g
11333237 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13771.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1646-26-0 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
2-Acetylbenzo[b]furan anvendes som et fint kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Acetylbenzo[b]furan anvendes som et fint kemisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1646-26-0
Molekylær formel C10H8O2
Molekylvægt (g/mol) 160.17
MDL nummer MFCD00005849
InChI nøgle YUTFQTAITWWGFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylbenzofuran, 1-benzofuran-2-yl ethanone, ethanone, 1-2-benzofuranyl, benzofuran-2-yl methyl ketone, 2-acetylcoumarone, 2-acetylcumarone, 2-benzofuranyl methyl ketone, benzo b furan-2-yl methyl ketone, 1-2-benzofuranyl ethanone, 2-acetylbenzo b furan
PubChem CID 15435
SMIL CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylbenzo[b]furan
Smeltepunkt 70°C to 72°C
Kogepunkt 110°C to 113°C (3 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 117910
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn 1-(1-benzofuran-2-yl)ethan-1-on
Formel vægt 160.17
Procent renhed 99%