Få mere at vide
2-Acetylbenzeneboronic acid, 97%
Artikelnummer. 11342419
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342419 25 g 25g
11332419 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342419 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27327.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 308103-40-4 | C8H9BO3 | 163.97 g/mol
2-Acetylphenylboronsyre er en reaktant, der anvendes til en række forskellige koblingsreaktioner, såvel som syntese og hydroxymaskering, Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner, rhodiumkatalyseret annullering af ynamider, forbigående maskering af hydroxygrupper, kationisk palladiumkompleks-katalyseret per diastereolektiv tandemoxidation, hetetoxideret mediearyllektiv, ethere og kobberkatalyseret transmetalering og homokobling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Acetylphenylboronsyre er en reaktant, der anvendes til en række
forskellige koblingsreaktioner, såvel som syntese og hydroxymaskering, Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner, rhodiumkatalyseret annullering af ynamider, forbigående maskering af hydroxygrupper, kationisk palladiumkompleks-katalyseret peroxid-medieret katalyseret peroxid-diasterdannelse hydreret diaster heteroarylethere og kobberkatalyseret transmetalering og homokobling.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 308103-40-4
Molekylær formel C8H9BO3
Molekylvægt (g/mol) 163.97
MDL nummer MFCD01321263
InChI nøgle ZKAOVABYLXQUTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylphenyl boronic acid, boronic acid, 2-acetylphenyl, 2'-boronoacetophenone, 1-2-boronophenyl ethan-1-one, 2-acetylbenzeneboronic acid, 2-acetylbenzenboronicacid, 1-2-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, 2-acetylphenylboronicacid, pubchem5373, acmc-1agh6
PubChem CID 2734309
IUPAC navn (2-acetylphenyl)borsyre
SMIL CC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∽170°C (decomposition)
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 163.97
Procent renhed 97%