Få mere at vide
2-Acetyl-6-methylpyridin, 98%
Artikelnummer. 15462679
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15462679 5 g 5g
15472679 250 mg 250mg
15452679 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462679 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H65997.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 6940-57-4 | C8H9NO | 135,166 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6940-57-4
Molekylær formel C8H9NO
Molekylvægt (g/mol) 135.166
MDL nummer MFCD06658293
InChI nøgle FPQMUQPPAYCAME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-6-methylpyridine, 1-6-methylpyridin-2-yl ethanone, 1-6-methylpyridin-2-yl ethan-1-one, ketone, methyl 6-methyl-2-pyridyl, 6-acetyl-2-picoline, 1-6-methyl-pyridin-2-yl-ethanone, 1-6-methyl-2-pyridinyl ethanone, 6-methyl-2-acetylpyridine, ethanone, 1-6-methyl-2-pyridinyl, 6-acetyl-2-methylpyridine
PubChem CID 138872
IUPAC navn 1-(6-methylpyridin-2-yl)ethanon
SMIL CC1=CC=CC(=N1)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetyl-6-methylpyridine
Farve Gul
Kogepunkt 209 °C
Flammepunkt 84 °C (183 °F)
Brydningsindeks 1.515
Mængde 5 g
Beilstein 109564
Formel vægt 135.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof