Få mere at vide
2-Acetyl-6-methoxynaphthalen, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetyl-6-methoxynaphthalene |
| Smeltepunkt | 107 °C til 109 °C |
| Kogepunkt | 155 °C til 160 °C (0,4 mmHg) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1871098 |
| Formel vægt | 200.24 |
| Procent renhed | 98% |