Få mere at vide
2-Acetyl-6-methoxynaphthalen, 98%
Artikelnummer. 11489166
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489166 25 g 25g
11499166 100 g 100g
11409176 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489166 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18031.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3900-45-6 | C13H12O2 | 200,237 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3900-45-6
Molekylær formel C13H12O2
Molekylvægt (g/mol) 200.237
MDL nummer MFCD00021643
InChI nøgle GGWCZBGAIGGTDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-6-methoxynaphthalene, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanone, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethanone, 6-methoxy-2-acetylnaphthalene, unii-61vbh3537c, 6'-methoxy-2'-acetonaphthone, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethan-1-one, ethanone, 1-6-methoxy-2-naphthalenyl, 2-acetyl-6-methoxy naphthalene, 6-methoxy-2-acetyl naphthalene
PubChem CID 77506
IUPAC navn 1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Smeltepunkt 107°C to 109°C
Kogepunkt 155°C to 160°C (0.4 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 1871098
Formel vægt 200.24
Procent renhed 98%