Få mere at vide
2-Acetyl-6-bromopyridin, 97%
Artikelnummer. 15432388
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15432388 5 g 5g
15442388 250 mg 250mg
15422388 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432388 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55981.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 49669-13-8 | C7H6BrNO | 200,035 g/mol
2-Acetyl-6-brompyridin, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges også som OLED-mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Acetyl-6-brompyridin, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges også som OLED-mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 49669-13-8
Molekylær formel C7H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 200.035
MDL nummer MFCD00272200
InChI nøgle RUJTWTUYVOEEFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-6-bromopyridine, 2-bromo-6-acetylpyridine, 1-6-bromopyridin-2-yl ethanone, 1-6-bromopyridin-2-yl ethan-1-one, 1-6-bromo-2-pyridinyl-1-ethanone, ethanone, 1-6-bromo-2-pyridinyl, bromopyridinylethanone, pubchem13351, acmc-1ap21, ksc490s1f
PubChem CID 11298578
IUPAC navn 1-(6-brompyridin-2-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=NC(=CC=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetyl-6-bromopyridine
Smeltepunkt 51 °C til 55 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
Formel vægt 200.03
Procent renhed 97%