Få mere at vide
2-Acetyl-5-nitrobenzo[b]furan, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11332456
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332456 1 g 1g
11342456 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332456 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06308.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23136-39-2
Molekylær formel C10H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 205.17
MDL nummer MFCD00051634
InChI nøgle RMXFQPLULZFJMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-5-nitrobenzo b furan, 1-5-nitro-1-benzofuran-2-yl ethanone, 1-5-nitrobenzofuran-2-yl ethanone, 1-5-nitro-1-benzofuran-2-yl ethan-1-one, acmc-1crow, maybridge1_001103, 2-acetyl-5-nitrobenzofuran, 1-5-nitro-2-benzofuranyl ethanone, 1-5-nitro-benzofuran-2-yl-ethanone, ethanone,1-5-nitro-2-benzofuranyl
PubChem CID 520023
IUPAC navn 1-(5-nitro-1-benzofuran-2-yl)ethanone
SMIL CC(=O)C1=CC2=CC(=CC=C2O1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetyl-5-nitrobenzo[b]furan
Smeltepunkt 173°C to 177°C
Mængde 1 g
Beilstein 1684589
Formel vægt 205.18
Procent renhed 98%