Få mere at vide
2-Acetyl-5-methylthiophen, 98 %
Descripción
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetyl-5-methylthiophene |
| Smeltepunkt | 24 °C til 28 °C |
| Tæthed | 1.119 |
| Kogepunkt | 65 °C til 67 °C (1 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.5625 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 110854 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Formel vægt | 140.2 |
| Procent renhed | 98% |