Få mere at vide
2-Acetyl-5-methylthiophene, 98%
Artikelnummer. 11463644
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463644 5 g 5g
11473644 25 g 25g
11483644 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463644 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11282.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13679-74-8 | C7H8OS | 140.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13679-74-8
Molekylær formel C7H8OS
Molekylvægt (g/mol) 140.20
MDL nummer MFCD00014529
InChI nøgle YOSDTJYMDAEEAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-5-methylthiophene, 1-5-methylthiophen-2-yl ethanone, ketone, methyl 5-methyl-2-thienyl, 1-5-methyl-2-thienyl ethan-1-one, 2-methyl-5-acetylthiophene, ethanone, 1-5-methyl-2-thienyl, methylthienylcetone, 1-5-methyl-2-thienyl ethanone, 5-methyl-2-acetylthiophene, methyl 5-methyl-2-thienyl ketone
PubChem CID 83655
IUPAC navn 1-(5-methylthiophen-2-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetyl-5-methylthiophene
Smeltepunkt 24°C to 28°C
Tæthed 1.119
Kogepunkt 65°C to 67°C (1 mmHg)
Brydningsindeks 1.5625
Mængde 5 g
Beilstein 110854
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 140.2
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Acetyl-5-methylthiophene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(5-Methyl-2-thienyl)ethan-1-one