Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetyl-5-methylthiophene |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | White to Yellow |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glass bottle |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 140.2 |
| Procent renhed | ≥97.5% |
| Vis mere |