Få mere at vide
2-Acetyl-5-methylthiophene 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10178412 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10178412 5 g Glass bottle 5g
10361713 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10178412 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 382880050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 13679-74-8
Molekylær formel C7H8OS
Molekylvægt (g/mol) 140.20
MDL nummer MFCD00014529
InChI nøgle YOSDTJYMDAEEAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-5-methylthiophene, 1-5-methylthiophen-2-yl ethanone, ketone, methyl 5-methyl-2-thienyl, 1-5-methyl-2-thienyl ethan-1-one, 2-methyl-5-acetylthiophene, ethanone, 1-5-methyl-2-thienyl, methylthienylcetone, 1-5-methyl-2-thienyl ethanone, 5-methyl-2-acetylthiophene, methyl 5-methyl-2-thienyl ketone
PubChem CID 83655
IUPAC navn 1-(5-methylthiophen-2-yl)ethan-1-one
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetyl-5-methylthiophene
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 140.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Low Melting Crystalline Mass, Powder or Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Acetyl-5-methylthiophene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.