Få mere at vide
2-Acetyl-5-methylfuran, 98+%
Beskrivelse
Glucose blev omdannet til forskellige furanforbindelser og carboxylsyrederivater ved varmebehandling af autoklave, såsom levulinsyre, 2-acetylfuran og 2-acetyl-5-methylfuran. under anvendelse af 2-acetyl-5-methylfuran eller 1,5-dimethyl-2-pyrrolcarbonitril som reaktanter, at dannelsen af 4-aryleringsprodukterne. Omsætning af 2-acetyl-5-methylfuran 6a med 2-aminoethanol pioduceret i 79% giver aminen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Glucose blev omdannet til forskellige furanforbindelser og carboxylsyrederivater ved varmebehandling af autoklaver, såsom levulinsyre, 2-acetylfuran og 2-acetyl-5-methylfuran. under anvendelse af 2-acetyl-5-methylfuran eller 1,5-dimethyl-2-pyrrolcarbonitril som reaktanter, at dannelsen af 4-aryleringsprodukterne. Omsætning af 2-acetyl-5-methylfuran 6a med 2-aminoethanol pioduceret i 79% giver aminen.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetyl-5-methylfuran |
| Tæthed | 1.068 |
| Kogepunkt | 100°C to 101°C (25 mmHg) |
| Flammepunkt | 80°C (176°F) |
| Brydningsindeks | 1.513 |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 110853 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. Soluble in alcohol. |
| Formel vægt | 124.14 |
| Procent renhed | ≥98% |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Acetyl-5-methylfuran
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- MIXTURE LIST-Indeholder: 2-Acetyl-5-methylfuran