Få mere at vide
2-Acetyl-5-methylfuran, 98+%
Artikelnummer. 11494040
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494040 25 g 25g
11423237 10 g 10g
11433237 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494040 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16172.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1193-79-9 | C7H8O2 | 124,139 g/mol
Glucose blev omdannet til forskellige furanforbindelser og carboxylsyrederivater ved varmebehandling af autoklave, såsom levulinsyre, 2-acetylfuran og 2-acetyl-5-methylfuran. under anvendelse af 2-acetyl-5-methylfuran eller 1,5-dimethyl-2-pyrrolcarbonitril som reaktanter, at dannelsen af 4-aryleringsprodukterne. Omsætning af 2-acetyl-5-methylfuran 6a med 2-aminoethanol pioduceret i 79% giver aminen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Glucose blev omdannet til forskellige furanforbindelser og carboxylsyrederivater ved varmebehandling af autoklaver, såsom levulinsyre, 2-acetylfuran og 2-acetyl-5-methylfuran. under anvendelse af 2-acetyl-5-methylfuran eller 1,5-dimethyl-2-pyrrolcarbonitril som reaktanter, at dannelsen af 4-aryleringsprodukterne. Omsætning af 2-acetyl-5-methylfuran 6a med 2-aminoethanol pioduceret i 79% giver aminen.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1193-79-9
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.139
MDL nummer MFCD00003243
InChI nøgle KEFJLCGVTHRGAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-5-methylfuran, 5-methyl-2-acetylfuran, 1-5-methylfuran-2-yl ethanone, 1-5-methyl-2-furyl ethanone, 5-methyl-2-furylmethylketone, ethanone, 1-5-methyl-2-furanyl, 1-5-methyl-2-furanyl ethanone, 2-methyl-5-acetylfuran, 1-5-methyl-2-furyl ethan-1-one, methyl 5-methyl-2-furyl ketone
PubChem CID 14514
ChEBI CHEBI:562752
IUPAC navn 1-(5-methylfuran-2-yl)ethanon
SMIL CC1=CC=C(O1)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetyl-5-methylfuran
Tæthed 1.068
Kogepunkt 100 °C til 101 °C (25 mmHg)
Flammepunkt 80 °C (176 °F)
Brydningsindeks 1.513
Mængde 25 g
Beilstein 110853
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand. Opløselig i alkohol.
Formel vægt 124.14
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Acetyl-5-methylfuran
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Acetyl-5-methylfuran