Få mere at vide
2-Acetyl-5-chlorothiophen, 99%
Artikelnummer. 11463814
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463814 50 g 50g
11453814 10 g 10g
11473814 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11463814 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11850.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6310-09-4 | C6H5ClOS | 160,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6310-09-4
Molekylær formel C6H5ClOS
Molekylvægt (g/mol) 160.62
MDL nummer MFCD00005444
InChI nøgle HTZGPEHWQCRXGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-5-chlorothiophene, 1-5-chlorothiophen-2-yl ethanone, 1-5-chloro-2-thienyl ethanone, 5-chloro-2-acetylthiophene, ethanone, 1-5-chloro-2-thienyl, 5-chlor-2-acetyl thiophen, ketone, 5-chloro-2-thienyl methyl, 1-5-chlorothiophen-2-yl ethan-1-one, 5-chloro-2-thienyl methyl ketone, 2-chloro-5-acetylthiophene
PubChem CID 80572
IUPAC navn 1-(5-chlorthiophen-2-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(S1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetyl-5-chlorothiophene
Smeltepunkt 44 °C til 48 °C
Kogepunkt 117 °C til 118 °C (17 mmHg)
Flammepunkt 108 °C (226 °F)
Mængde 50 g
FN nummer UN2811
Beilstein 113936
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 160.62
Procent renhed 99%