Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetyl-5-bromothiophene |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 93°C to 96°C |
| Farve | Yellow |
| Kogepunkt | 103°C (4.0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Emballage | Glass Bottle |
| Vis mere |