Få mere at vide
2-Acetyl-5-bromobenzo[b]furan, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11430080
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11430080
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50593.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38220-75-6
Molekylær formel C10H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 239.068
MDL nummer MFCD00276737
InChI nøgle YPIQPBGNNXXKNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5-bromo-1-benzofuran-2-yl ethanone, 2-acetyl-5-bromobenzo b furan, 1-5-bromobenzofuran-2-yl ethanone, 1-5-bromo-1-benzofuran-2-yl ethan-1-one, 2-acetyl-5-bromobenzofuran, ethanone, 1-5-bromo-2-benzofuranyl, acmc-1ajfl, maybridge1_001462, 2-acetyl-5-bromo benzo b furan, ypiqpbgnnxxkni-uhfffaoysa
PubChem CID 705670
IUPAC navn 1-(5-bromo-1-benzofuran-2-yl)ethanone
SMIL CC(=O)C1=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetyl-5-bromobenzo[b]furan
Mængde 1 g
Formel vægt 239.07
Procent renhed 99%