missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Acetyl-4-chlorothiophene, 98+%

Artikelnummer. 15443917
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15443917 5 g 5g
15433917 1 g 1g
15453917 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15443917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30384.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 34730-20-6 | C6H5ClOS | 160.62 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 34730-20-6
Molekylær formel C6H5ClOS
Molekylvægt (g/mol) 160.62
MDL nummer MFCD00082791
InChI nøgle FKESGQASARHBDC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11105655
IUPAC navn 1-(4-chlorthiophen-2-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC(Cl)=CS1

Spécification

Kemisk navn eller materiale 2-Acetyl-4-chlorothiophene
Tæthed 1.334
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Synonym 1-4-chlorothiophen-2-yl ethanone, 2-acetyl-4-chlorothiophene, 1-4-chlorothien-2-yl ethanone, ethanone,1-4-chloro-2-thienyl, ethanone, 1-4-chloro-2-thienyl, 1-4-chlorothiophen-2-yl ethan-1-one, 1-4-chloro-2-thienyl ethanone, zlchem 1053, 4-chloro-2-acetylthiophene, ksc572s1r
Formel vægt 160.62
Procent renhed ≥98%

RUO– Kun brug til forskning

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.