Få mere at vide
2-acetyl-4-(1,2,3,4-tetrahydroxybutyl)imidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498296
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498296 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15498296 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63416.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
CAS: 94944-70-4 | C9H14N2O5 | 230.22 g/mol
2-Acetyl-4-(1,2,3,4-tetrahydroxybutyl)imidazol brugt til behandling af autoimmune lidelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Acetyl-4-(1,2,3,4-tetrahydroxybutyl)imidazol brugt til behandling af autoimmune lidelser.
Opløselighed Opløselig i destilleret vand
, DMSO (>5 mg/ml), klar (opvarmet) og PBS pH 7,2 (∼ 0,15 mg/ml).
Noter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetyl-4-(1,2,3,4-tetrahydroxybutyl)imidazole
CAS 94944-70-4
Farve Hvid til Brun
Molekylær formel C9H14N2O5
MDL nummer MFCD08752516
Mængde 250 mg
Synonym 2-athbi, 2-acetyl-4 5-tetrahydroxybutylimidazole, unii-hw195j55g1, thi, 2-acetyl-5-tetrahydroxybutyl imidazole, 2-acetyl-4-tetrahydroxybutylimidazole, ethanone, 1-4-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl-1h-imidazol-2-yl-, 1r-1r*,2s*,3r*, 2-acetyl-4 5-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl-imidazole thi, 1-5-1r,2s,3r-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl-1h-imidazol-2-yl ethanone, 2-acetyl-4-tetrahydroxybutyl imidazole; 1-5-1r,2s,3r-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl-1h-imidazol-2-yl-ethanone
Opløselighedsinformation Opløseligt i destilleret vand, DMSO (>5 mg/ml), klar (opvarmet), og PBS pH 7,2 (∽0,15 mg/ml).
InChI nøgle CQSIXFHVGKMLGQ-BWZBUEFSSA-N
SMIL CC(=O)C1=NC=C(N1)C(C(C(CO)O)O)O
IUPAC navn 1-[5-[(1R,2S,3R)-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl]-1H-imidazol-2-yl]ethanon
Molekylvægt (g/mol) 230.22
PubChem CID 108037
Formel vægt 230.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver