Få mere at vide
2-Acetyl-3-methylpyrazine, 98%
Artikelnummer. 11467327
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467327 1 g 1g
11477327 5 g 5g
11487327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15054.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 23787-80-6 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23787-80-6
Molekylær formel C7H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00014612
InChI nøgle QUNOTZOHYZZWKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-3-methylpyrazine, 1-3-methylpyrazin-2-yl ethanone, 1-3-methylpyrazin-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-3-methylpyrazinyl, 2-methyl-3-acetylpyrazine, unii-7u5tew2y2b, 2-acetyl-3-methyl pyrazine, 1-3-methylpyrazinyl ethan-1-one, 3-acetyl-2-methylpyrazine, ethanone, 1-3-methyl-2-pyrazinyl
PubChem CID 32093
IUPAC navn 1-(3-methylpyrazin-2-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=NC=CN=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetyl-3-methylpyrazine
Tæthed 1.105
Kogepunkt 265°C to 266°C
Flammepunkt >100°C (212°F)
Brydningsindeks 1.522
Mængde 1 g
Beilstein 742438
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 136.15
Procent renhed 98%